Läs mer
Triklorättiksyra, 10% w/v aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15494749
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494749 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15494749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62355.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 SEK
    1169.65 SEK / 500ml
    Save 235.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163,378 g/mol
Triklorättiksyra, används traditionellt för att fälla ut protein. Har använts för att bestämma proteinkoncentration genom kvantitativ utfällning. Det används också som avkalkningsmedel och fixeringsmedel i mikroskopi vid proteinsekvensering, detektering av albumin och organisk syntes. Ett protokoll för utfällning av nukleinsyror kan hittas i Molecular Cloning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Triklorättiksyra, används traditionellt för att fälla ut protein. Har använts för att bestämma proteinkoncentration genom kvantitativ utfällning. Det används också som avkalkningsmedel och fixeringsmedel i mikroskopi vid proteinsekvensering, d
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic acid
CAS 76-03-9
Färg Färglös
Koncentration 10 % w/v vattenlösning
Kvantitet 500 mL
Odör Stickande
Fysisk form Vätska
Molekylformel C2HCl3O2
Linjär formel Cl3CCO2H
MDL-nummer MFCD00004177
UN-nummer UN2564
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1200 mg/ml vid 20 °C), alkohol, eter, etanol (mycket löslig) och koltetraklorid.
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
IUPAC-namn 2,2,2-triklorättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 163.378
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Formel vikt 163.39
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trichloroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.