Läs mer
Triklorattiksyra 100 μg/ml i metyltert-butyleter, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312807
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312807 1 ml
1 options
Produktkod. 30312807 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17683500MB100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 76-03-9
Analyt- eller komponentnamn Trichloroacetic acid (TCA)
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C2 H Cl3 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Trichloroacetic acid, 2,2,2-Trichloroacetic acid
InChI formel InChI=1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
LEDER OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 2,2,2-triklorattiksyra
Lösningsmedel eller matris MTBE
Molekylvikt (g/mol) 163.39
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 161,9042 g/mol