Läs mer
Triklorättiksyra 30 % lösning för laboratoriebruk, Chem Lab
Produktkod. 15908132
Change view
Triklorättiksyra 30 % lösning för laboratoriebruk, 1 L
Produktkod.
15908132 Triklorättiksyra 30 % lösning för laboratoriebruk, 1 L
1 options
Produktkod. 15908132 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.2018.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    933.63 SEK / 1 L
    Save 246.37 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 76-03-9
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
Molekylformel C2HCl3O2
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn triklorättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 163.38
Densitet 1.13 g/mL
Kvantitet 1 L
Förpackning Glasflaskor
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trichloroacetic acid 30% w/v solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid