Läs mer
Triklorattiksyra, 5 % med a/v aq. soln.
Produktkod. 15454759
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454759 500 mL 500ml
15464759 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62366.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1048.25 SEK
    941.65 SEK / 500ml
    Save 106.60 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Proteinutfällningsreagens | CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163,378 g/mol
Triklorättiksyra, används traditionellt för att fälla ut protein. Har använts för att bestämma proteinkoncentration genom kvantitativ utfällning. Det används också som avkalkningsmedel och fixeringsmedel i mikroskopi vid proteinsekvensering, detektering av albumin och organisk syntes. Ett protokoll för utfällning av nukleinsyror kan hittas i Molecular Cloning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Triklorättiksyra, används traditionellt för att fälla ut protein. Har använts för att bestämma proteinkoncentration genom kvantitativ utfällning. Det används också som avkalkningsmedel och fixeringsmedel i mikroskopi vid proteinsekvensering, detektering av albumin och organisk syntes. Ett protokoll för utfällning av nukleinsyror kan hittas i Molecular Cloning.
Löslighet Löslig i vatten (1200
mg/ml vid 20 C), alkohol, °eter, etanol (mycket löslig) och koltetraklorid.
Anmärkningar
Förvaras under kväve. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser, smines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-03-9
Molekylformel C2HCl3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.378
MDL-nummer MFCD00004177
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-namn 2,2,2-triklorättiksyra
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic acid
Färg Färglös
Koncentration 5 % vikt/volym vattenlösning
Kvantitet 500 mL
Odör Stickande
Fysisk form Vätska
Linjär formel Cl3CCO2H
UN-nummer UN2564
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1200 mg/ml vid 20 °C), alkohol, eter, etanol (mycket löslig) och koltetraklorid.
Formel vikt 163.39
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.