Läs mer
Triklorättiksyra, 99,6 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436051 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436051 1 kg 1kg
11416051 100 g 100g
11426051 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436051 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219052191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1472.23 SEK / 1kg
    Save 77.77 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 76-03-9
Molekylformel C2HCl3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.378
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-namn 2,2,2-triklorättiksyra
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic acid
Färg Vitt
Densitet 1,61 g/cm3
Kvantitet 1 kg
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 0.996
Formel vikt 163.4