Läs mer
Trikloratiksyra, 99 %
Beskrivning
Proteinfällningsreagens Triklorättiksyra används som fällningsmedel inom biokemin för utfällning av proteiner, DNA och RNA. Det är en aktiv ingrediens som används för kosmetiska behandlingar som kemisk peeling, tatueringsborttagning och behandling av vårtor inklusive genitala vårtor. Det används också för att bestämma proteinkoncentration och ett avkalkningsmedel och fixeringsmedel i mikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Proteinfällningsreagens Triklorättiksyra används som fällningsmedel inom biokemin för utfällning av proteiner, DNA och RNA. Det är en aktiv ingrediens som används för kosmetiska behandlingar som kemisk peeling, tatueringsborttagning och behandling av vårtor inklusive genitala vårtor. Det används också för att bestämma proteinkoncentration och ett avkalkningsmedel och fixeringsmedel i mikroskopi.
Löslighet Löslig i
vatten, alkohol, etyleter, bensen, aceton, o-xylen och koltetraklorid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och aminer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichloroacetic acid |
| pH | <1 |
| Smältpunkt | 54 °C till 58 °C |
| Kokpunkt | 196 °C |
| Densitet | 1.629 |
| Kvantitet | 1000 g |
| Odör | Stickande |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| UN-nummer | UN1839 |
| Beilstein | 970119 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.