Läs mer
Trikloratiksyra, 99 %
Produktkod. 11453920
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453920 500 g 500g
11429083 250 g 250g
11419083 1000 g 1000g
11439083 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11453920 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11156.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.00 SEK
    802.65 SEK / 500g
    Save 157.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163,378 g/mol
Proteinfällningsreagens Triklorättiksyra används som fällningsmedel inom biokemin för utfällning av proteiner, DNA och RNA. Det är en aktiv ingrediens som används för kosmetiska behandlingar som kemisk peeling, tatueringsborttagning och behandling av vårtor inklusive genitala vårtor. Det används också för att bestämma proteinkoncentration och ett avkalkningsmedel och fixeringsmedel i mikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Proteinfällningsreagens Triklorättiksyra används som fällningsmedel inom biokemin för utfällning av proteiner, DNA och RNA. Det är en aktiv ingrediens som används för kosmetiska behandlingar som kemisk peeling, tatueringsborttagning och behandling av vårtor inklusive genitala vårtor. Det används också för att bestämma proteinkoncentration och ett avkalkningsmedel och fixeringsmedel i mikroskopi.
Löslighet Löslig i
vatten, alkohol, etyleter, bensen, aceton, o-xylen och koltetraklorid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-03-9
Molekylformel C2HCl3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.378
MDL-nummer MFCD00004177
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-namn 2,2,2-triklorättiksyra
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic acid
pH <1
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Kokpunkt 196 °C
Densitet 1.629
Kvantitet 500 g
Odör Stickande
Känslighet Hygroskopisk
UN-nummer UN1839
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, etyleter, bensen, aceton, o-xylen och koltetraklorid.
Formel vikt 163.39
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trichloroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.