Läs mer
Triklorättiksyra, Chem Lab™
Produktkod. 11964064
Change view
Kvantitet:
200 g
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11964064 200 g 1 L
1 options
Produktkod. 11964064 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.2003.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.00 SEK
    777.84 SEK / 1 L
    Save 99.16 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Koncentration 20%
Densitet 1.12g/mL
Kvantitet 200 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trichloroacetic acid 20% w/v solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid