Läs mer
Triklorättiksyra, ACS,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407922 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407922 1 kg 1kg
11487912 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407922 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215259291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2995.00 SEK
    2850.97 SEK / 1kg
    Save 144.03 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 76-03-9
Molekylformel C2HCl3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.378
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-namn 2,2,2-triklorättiksyra
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic acid
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 163.4
Kvantitet 1 kg
Fysisk form Kristallint pulver