Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichloroacetic acid |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1,61 g/cm3 |
| Kvantitet | 250 g |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Formel vikt | 163.4 |