Läs mer
Triklorättiksyra, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10162590 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10162590 500 g 500g
10764961 250 g 250g
10775151 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10162590 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3000/53
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
C2HCl3O2, CAS-nummer-76-03-9, trichloressigsaeure, konesta, amchem grass killer, acido tricloroacetico, acid trichloracetique, aceto-caustin, ättiksyra, trichloroethanoic acid, trichloroetanic acid, trichloroacetic acid, trichloroacetic acid, 500g, 196 grader. C, CHEBI:30956, Vit, 163,39 g/mol | CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163,378 g/mol
C2HCl3O2, CAS-nummer-76-03-9, trikloressigsaeure, konesta, amchem gräsdödare, acido tricloroacetico, acide trichloracetique, aceto-caustin, ättiksyra, trikloro, trikloretansyra, triklorättiksyra, triklorättiksyra, 19060g. CHEBI:30956, vit, 163,39 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-03-9
Molekylformel C2HCl3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.378
MDL-nummer 4177
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-namn 2,2,2-triklorättiksyra
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifikationer
pH 1.2
Smältpunkt 52 °C
Kokpunkt 196 °C
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Förpackning Pulverburk av plast
Fysisk form Fast
Ångtryck 1,2 mbar vid 50 °C, 0,08 mbar @25C
Formel vikt 163,39 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trichloroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.