Beskrivning
C2HCl3O2, CAS-nummer-76-03-9, trikloressigsaeure, konesta, amchem gräsdödare, acido tricloroacetico, acide trichloracetique, aceto-caustin, ättiksyra, trikloro, trikloretansyra, triklorättiksyra, triklorättiksyra, 19060g. CHEBI:30956, vit, 163,39 g/mol
Spécification
Spécification
| pH | 1.2 |
| Smältpunkt | 52°C |
| Kokpunkt | 196°C |
| Färg | Vitt |
| Formel vikt | 163.39g/mol |
| Kvantitet | 250 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Fysisk form | Fast |
| Ångtryck | 1.2mbar at 50°C, 0.08mbar @25C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Trichloroacetic acid
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?