Läs mer
Triklorättiksyra, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Product Code. 10775151 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
10775151 1 kg 1kg
10764961 250 g 250g
10162590 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10775151 Supplier Fisher Chemical Supplier No. T/3000/60
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
Add to basket
C2HCl3O2, CAS-nummer-76-03-9, trichloressigsaeure, konesta, amchem grass killer, acido tricloroacetico, acid trichloracetique, aceto-caustin, ättiksyra, trichloroethanoic acid, trichloroetanic acid, trichloroacetic acid, trichloroacetic acid, 500g, 196 grader. C, CHEBI:30956, Vit, 163,39 g/mol | CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163,378 g/mol
C2HCl3O2, CAS-nummer-76-03-9, trikloressigsaeure, konesta, amchem gräsdödare, acido tricloroacetico, acide trichloracetique, aceto-caustin, ättiksyra, trikloro, trikloretansyra, triklorättiksyra, triklorättiksyra, 19060g. CHEBI:30956, vit, 163,39 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-03-9
Molekylformel C2HCl3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.378
MDL-nummer 4177
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-namn 2,2,2-triklorättiksyra
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifications
pH 1.2
Smältpunkt 52°C
Kokpunkt 196°C
Färg Vitt
Formel vikt 163.39g/mol
Kvantitet 1 kg
Förpackning Pulverburk av plast
Fysisk form Fast
Ångtryck 1.2mbar at 50°C, 0.08mbar @25C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trichloroacetic acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.