Läs mer
Triklorättiksyra, Kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15567834 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
125 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
125g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15567834 125 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 125g
1 options
Produktkod. 15567834 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 041404
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 76-03-9
Molekylformel C2HCl3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.378
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-namn 2,2,2-triklorättiksyra
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic Acid
Formel vikt 163.39
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Kvantitet 125 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Fysisk form Kristallin
Densitet 1L = 1.60kg