Läs mer
Trichloroacetic Acid (Flakes or Crystals), Fisher BioReagents
Produktkod. 10338474
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10338474 1 kg Glass Bottle 1kg
10103343 250 g Glass Bottle 250g
10153483 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10338474 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP5551
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
TCA is used to precipitate proteins and nucleic acids from solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-03-9
Molekylformel C2HCl3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.378
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-namn 2,2,2-trichloroacetic acid
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic Acid
pH 1.2
Smältpunkt 52°C
Kokpunkt 196°C
Färg White
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Linjär formel CCl3COOH
UN-nummer 1839
Merck Index 15, 9792
Formel vikt 163.39
Procent renhet ≥99.0%
Densitet 1.620g/cm³
Kvantitet 1 kg
Tändningsrester 0.030% max.
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Solid
Ångtryck 1.2mbar at 50°C, 0.08mbar at 25°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trichloroacetic Acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.