Läs mer
Triklorättiksyra, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16655783 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16655783 2.5 kg
16665783 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16655783 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 27242H2.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppfyller analytiska specifikationer för Ph. Eur., USP 21, 99-100,5 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-03-9
Molekylformel C2HCl3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.38
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-namn trichloroacetic acid
LEDER OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Utseende Complying
Procent renhet 99 to 100.5 %
Kvalitet Reagent Pharmacopeia Acids
Kvantitet 2.5 kg
Flampunkt 113 °C.closed cup
Förlust vid torkning Max. 0.5 %
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Flakes