Läs mer
Triklorättiksyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11497912 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497912 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11497912 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215259290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    1437.17 SEK / 500g
    Save 72.83 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Används som avkalkningsmedel och fixeringsmedel i mikroskopi. Triklorättiksyra, MP Biomedicals används vid proteinfällning och har använts för att bestämma proteinkoncentration genom kvantitativ utfällning. Ett protokoll för utfällning av nukleinsyror c
Specifikationer
CAS 76-03-9
Molekylformel C2HCl3O2
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Löslighetsinformation Löslig i vatten; Mycket löslig i etanol eller eter. Bryts ner genom uppvärmning med frätande alkalier till kloroform och alkalikarbonat.
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
IUPAC-namn 2,2,2-triklorättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 163.378
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Formel vikt 163.4
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver