Läs mer
Triklorättiksyra, reagenskvalitet, ACS, Scharlab
Produktkod. 11322605
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11322605 100 g HDPE-flaska 100g
1 options
Produktkod. 11322605 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC31320100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1053.04 SEK
    760.54 SEK / 100g
    Save 292.50 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Överensstämmer med American Chemical Society-specifikationer. Triklorättiksyra, reagenskvalitet, ACS, Scharlab är förpackad i en HDPE-behållare för stor motståndskraft och hållbarhet för att säkerställa produktsäkerhet och kvalitet.
Kemikalier av reagenskvalitet är den mest använda kvaliteten för laboratorieanalys. De motsvarar en klass av högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic acid
CAS 76-03-9
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Kokpunkt 197 °C
Färg vit
Anteckningar om renhetsgrad ACS
Molekylformel C2HCl3O2
Linjär formel CCl3COOH
UN-nummer 1839
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
IUPAC-namn 2,2,2-triklorättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 163.378
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Formel vikt 163,39 g/mol
Procent renhet 99,5 % (min.)
Kvalitet Reagens
Kvantitet 100 g
Förpackning HDPE-flaska
Fysisk form Fast
Rester efter antändning Max. 0,03 %
Ångtryck 1 hPa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triklorättiksyra, pro analysi, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .