Läs mer
Trichloroacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichloroacetic Acid |
| Smältpunkt | 54°C to 56°C |
| Densitet | 1.63 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 1 kg |
| MDL-nummer | MFCD00004177 |
| Synonym | Trichloroacetic acid, Trichloroacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.39 |
| Kvalitet | Ungraded |