Läs mer
Trichloroacetic acid, sodium salt, 97%
Produktkod. 10157303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10157303
Brand: Thermo Scientific Acros 184150025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 650-51-1 | C2Cl3NaO2 | 185.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 650-51-1
Molekylformel C2Cl3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 185.36
MDL-nummer MFCD00064198
InChI-nyckel SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
PubChem CID 23681045
ChEBI CHEBI:81976
IUPAC-namn natrium;2,2,2-trikloracetat
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic acid, sodium salt
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.97
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CCl3CO2Na
Kvantitet 2.5 kg
Fieser 01,1107; 02,388; 06,553; 07,341
Merck Index 15, 9792
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble (153 g/100mL at 20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, diethyl ether
Formel vikt 185.37
Procent renhet 0.97
Fysisk form Powder or Granular Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.