Läs mer
Trikloraättiksyra, natriumsalt, 97 %
Produktkod. 10367021 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10367021 100 g Plastflaska 100g
10011601 500 g Plastflaska 500g
10157303 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10367021 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 184151000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 650-51-1 | C2Cl3NaO2 | 185,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 650-51-1
Molekylformel C2Cl3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 185.36
MDL-nummer MFCD00064198
InChI-nyckel SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
PubChem CID 23681045
ChEBI CHEBI:81976
IUPAC-namn natrium;2,2,2-trikloracetat
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic acid, sodium salt
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0.97
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CCl3CO2Na
Kvantitet 100 g
Fieser 01,1107; 02,388; 06,553; 07,341
Merck Index 15, 9792
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig (153 g/100 ml vid 20 °C). Andra lösligheter: lösliga i etanol, aceton, dietyleter
Formel vikt 185.37
Procent renhet 0.97
Fysisk form Powder or Granular Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trichloroacetic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium trichloroacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.