Läs mer
Trichloroacetic acid Solution, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462691 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 11462691
Brand: MP Biomedicals 0219605780
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Trichloroacetic acid Solution
  • It is used in protein precipitation; has been used to determine protein concentration by quantitative precipitation.
  • It is also Used as a decalcifier and fixative in microscopy.
  • A protocol for the precipitation of nucleic acids can be found in Molecular Cloning. Rats exposed to chronic sublethal amounts of trichloroacetic acid displayed an increase in serum bilirubin with a decrease in hematological proteins and cholesterols along with significant decreases in red blood corpuscles, mean cell volume, mean corpuscular hemoglobin, hemoglobin and hematocrit.
  • In mice the production of liver tumors was associated to Trichloroacetic acid, which is also a known mouse hepatocarinogen.
  • On the guinea pig trichloroacetic acid was observed to be a mild alergen on the skin.
  • Trichloroacetic acid is an acetic acid analogue commonly used to precipitate proteins, DNA and RNA. In the presence of SDS Trichloroacetic acid will precipitate proteins which can then be quantified by the Lowry method.
  • The compound has also found uses as a decalcifier and fixative in microscopy, in protein sequencing, detecting albumin and organic synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic Acid Solution
Namnnotering 6.1N
pH 1.2 (0.1 M aqueous solution)(Literature)
CAS 76-03-9
Smältpunkt ∼56°C (Literature)
Molekylformel C2HCl3O2
MDL-nummer MFCD00004177
UN-nummer UN2564
Beilstein 970119
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Koncentration 100% w/v
IUPAC-namn 2,2,2-trichloroacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 163.4
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Formel vikt 163.38
Densitet 1.62 sp. gr.
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Solution
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trichloroacetic Acid, 6.1 N Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: trichloroacetic acid