Läs mer
Trichloroacetic Acid, Supelco™
Produktkod. 15833960
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15833960 1 kg 1kg
15823960 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15833960 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1008071000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-03-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic Acid
Smältpunkt 54°C to 56°C
Densitet 1.63 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00004177
Synonym Trichloroacetic acid, Trichloroacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 163.39
Kvalitet Ungraded