Läs mer
Triklorättiksyra (TCA ), BAKARE ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10385960 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10385960 250 g 250g
10549780 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10385960 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 0344.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1012.10 SEK
    771.16 SEK / 250g
    Save 240.94 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överskrider ACS-specifikationerna
Kemiska identifierare
CAS 76-03-9
Molekylformel C2HCl3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.38
MDL-nummer MFCD00004177
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym TCA
IUPAC-namn triklorättiksyra
LEDER OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Smältpunkt 54°C to 56°C
Kokpunkt 196°C (1013 hPa)
Analysprocentintervall min. 99.0%
Densitet 1.63 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 250 g
Flampunkt 113°C
Förpackning Glasflaska för fasta ämnen
Rester efter antändning max. 0.02%