Specifications
| Smältpunkt | 54 °C till 56 °C |
| Kokpunkt | 196 °C (1013 hPa) |
| Analysprocentintervall | min. 99,0 % |
| Densitet | 1,63 g/cm³ (20 °C) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Flampunkt | 113 °C |
| Förpackning | Glasflaska för fasta ämnen |
| Rester efter antändning | Max. 0,02 % |