Läs mer
Triklorattiksyra, USP 21, 99–100,5 % (kalk till torkad subst), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 16645783
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16645783 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 16645783 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 27242H1KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic acid
pH 1
CAS 76-03-9
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Kokpunkt 196 °C
CAS Max % 1
Färg Vitt
Densitet 1,63 g/cm3 (20 °C)
Kvantitet 1 kg
Flampunkt 113 °C
Molekylformel C2HCl3O2
InChI-nyckel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn triklorättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 163.38
Kvalitet Reagens Farmakopésyror