Läs mer
Trichloroacetic anhydride, 95%
Produktkod. 11334324
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334324 50 g 50g
11344324 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334324 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00849.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4124-31-6 | C4Cl6O3 | 308.741 g/mol
Triklorättiksyraanhydrid används som ett derivatiseringsreagens involverat i analysen av amfetamin, metamfetamin och 3,4-metylendioximetamfetamin. Det används också för bestämning av metaboliterna av l-alfa-acetylmetadol (LAAM), såsom noracetylmetadol, dinoracetylmetadol, metadol och normetadol genom elektroninfångande gas-vätskekromatografi. Det används i syntesen av trikloracetonylpyridin genom att reagera med 2-metyl-pyridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Triklorättiksyraanhydrid används som ett derivatiseringsreagens involverat i analysen av amfetamin, metamfetamin och 3,4-metylendioximetamfetamin. Det används också för bestämning av metaboliterna av l-alfa-acetylmetadol (LAAM), såsom noracetylmetadol, dinoracetylmetadol, metadol och normetadol genom elektroninfångande gas-vätskekromatografi. Det används i syntesen av trikloracetonylpyridin genom att reagera med 2-metyl-pyridin.
Löslighet Blandbar med
eter och ättiksyra.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka baser med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4124-31-6
Molekylformel C4Cl6O3
Molekylvikt (g/mol) 308.741
MDL-nummer MFCD00000793
InChI-nyckel MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
PubChem CID 20079
IUPAC-namn (2,2,2-trikloracetyl) 2,2,2-trikloracetat
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic anhydride
Densitet 1.69
Kokpunkt 98°C to 100°C (11 mmHg)
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 980355
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with ether and acetic acid.
Formel vikt 308.76
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.