Läs mer
Trikloraättikanhydrid, TRC
Produktkod. 30455167
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30455167 1 g
1 options
Produktkod. 30455167 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7735551G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetic Anhydride
CAS 4124-31-6
Molekylformel C4Cl6O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2,2,2-Trichloro-acetic Acid 1,1'-Anhydride, Trichloracetic Anhydride, Trichloroacetic acid anhydride
InChI formel InChI=1S/C4Cl6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
LEDER ClC(Cl)(Cl)C(OC(C(Cl)(Cl)Cl)=O)=O
IUPAC-namn 2,2,2-triklorationsyranhydrid
Molekylvikt (g/mol) 308.76
Formel vikt 305.8