Läs mer
Trikloraättikanhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichloroacetic Anhydride |
| CAS | 4124-31-6 |
| Molekylformel | C4Cl6O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,2,2-Trichloro-acetic Acid 1,1'-Anhydride, Trichloracetic Anhydride, Trichloroacetic acid anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C4Cl6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10 |
| LEDER | ClC(Cl)(Cl)C(OC(C(Cl)(Cl)Cl)=O)=O |
| IUPAC-namn | 2,2,2-triklorationsyranhydrid |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.76 |
| Formel vikt | 305.8 |