Läs mer
Trichloroacetonitrile, 98%
Produktkod. 10604812 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10604812 5 g Glasflaska 5g
10437530 100 g Glasflaska 100g
10274710 500 g Glasflaska 500g
11681419 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10604812 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139370050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 545-06-2 | C2Cl3N | 144.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 545-06-2
Molekylformel C2Cl3N
Molekylvikt (g/mol) 144.39
InChI-nyckel DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
PubChem CID 11011
ChEBI CHEBI:82541
IUPAC-namn 2,2,2-trikloracetonitril
LEDER C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetonitrile
Smältpunkt -42.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4400g/mL, 1.44
Kokpunkt 83.0°C to 84.0°C
Flampunkt 195°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CCl3CN
Brytningsindex 1.4400 to 1.4420
Kvantitet 5 g
Beilstein 02,212
Fieser 01,1194; 05,686; 06,604; 07,381; 12,526; 13,32
Merck Index 15,9793
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,dimethyl sulfoxide,ethanol
Formel vikt 144.39
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.