Läs mer
Trichloroacetonitrile, 98%
Produktkod. 11463214
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463214 250 g 250g
11453214 50 g 50g
11443214 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463214 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10565.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 545-06-2 | C2Cl3N | 144.379 g/mol
Trikloracetonitril är inblandat som ett reagens i Overman-omlagring, som används för att framställa alylaminer från allylalkoholer. Det används också för att framställa bistrikloracetimidater från dioler som leder till dihydrooxaziner genom syrakatalyserad cyklisering. Vidare används det i syntesen av trikloracetimidater genom 1,8-diazobicyklo[5.4.0]undec-7-en (DBU)-katalyserad tillsats av allylalkoholer. Den finner tillämpning i studien av den metoximetyl (MOM)-katalyserade aza-Claisen-omlagringen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trikloracetonitril är inblandat som ett reagens i Overman-omlagring, som används för att framställa alylaminer från allylalkoholer. Det används också för att framställa bistrikloracetimidater från dioler som leder till dihydrooxaziner genom syrakatalyserad cyklisering. Vidare används det i syntesen av trikloracetimidater genom 1,8-diazobicyklo[5.4.0]undec-7-en (DBU)-katalyserad tillsats av allylalkoholer. Den finner tillämpning i studien av den metoximetyl (MOM)-katalyserade aza-Claisen-omlagringen.
Löslighet Blandbar
med de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 545-06-2
Molekylformel C2Cl3N
Molekylvikt (g/mol) 144.379
MDL-nummer MFCD00001842
InChI-nyckel DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
PubChem CID 11011
ChEBI CHEBI:82541
IUPAC-namn 2,2,2-trikloracetonitril
LEDER C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetonitrile
Smältpunkt °C to 44°C
Densitet 1.44 g/mL
Kokpunkt 85°C to 86°C
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel 3CCN
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 605572
Merck Index 14,9628
Löslighetsinformation Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 144.39
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trichloroacetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.