Läs mer
Trikloroacetonitril, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Trichloroacetonitrile |
| CAS | 545-06-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C2 Cl3 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acetonitrile','trichloro- (8CI,9CI), 2,2,2-Trichloroacetonitrile, Cyanotrichloromethane, NSC 66405, Trichloroacetonitrile, Trichlorocyanomethane, Trichloromethyl cyanide, Tritox |
| InChI formel | InChI=1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6 |
| LEDER | ClC(Cl)(Cl)C#N |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trikloraacetonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.39 |
| Show More |