Läs mer
Trikloratetylklorid, 99 %
Produktkod. 11460257
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460257 250 g 250g
11450257 50 g 50g
11440257 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21675.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-02-8 | C2Cl4O | 181,821 g/mol
Trikloracetylklorid används vid framställning av dihydro-lH-bensindoler. Det används också vid syntes av 3-alkylbensoxazoloner. Det används vid tillverkning av läkemedel och växtskyddsmedel. Det används för tillverkning av estrar och anhydrider av triklorättiksyra. Det används vid tillverkning av läkemedel och organisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trikloracetylklorid används vid framställning av dihydro-1H-bensindoler. Det används också vid syntes av 3-alkylbensoxazoloner. Det används vid tillverkning av läkemedel och växtskyddsmedel. Det används för tillverkning av estrar och anhydrider av triklorättiksyra. Det används vid tillverkning av läkemedel och organisk syntesintermediär.
Löslighet Reagerar häftigt
med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, alkoholer, aminer och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-02-8
Molekylformel C2Cl4O
Molekylvikt (g/mol) 181.821
MDL-nummer MFCD00000792
InChI-nyckel PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetyl chloride, superpalite, acetyl chloride, trichloro, trichloroacetochloride, trichloroacetic acid chloride, ccl3cocl, trichloroacetylchloride, unii-9sn86t76y6, ccris 6764, acetyl chloride, 2,2,2-trichloro
PubChem CID 6420
IUPAC-namn 2,2,2-trikloracetylklorid
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetyl chloride
Smältpunkt -146°C
Densitet 1.629
Kokpunkt 114°C to 116°C
Brytningsindex 1.47
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2442
Beilstein 774120
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts violently with water.
Formel vikt 181.83
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.