Läs mer
Trichloroacetyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15899620
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899620 250 mL 250ml
15889620 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15899620 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8083910250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-02-8
Specifikationer
Smältpunkt -57°C
Densitet 1.62 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 132°C/1013 hPa (decomposition)
MDL-nummer MFCD00000792
Kvantitet 250 mL
Synonym Trichloroacetyl chloride, Trichloroacetic acid chloride, Trichloroacetyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 181.83