Läs mer
Trikloratacetylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11332715
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332715 2 g 2g
11342715 10 g 10g
11359953 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11332715 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00226.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3019-71-4 | C3Cl3NO2 | 188,39 g/mol
Trikloracetylisocyanat används som ett in-situ derivatiseringsreagens för karakterisering av alkoholer, glykoler, fenoler och aminer genom kärnmagnetisk resonans. Det används också i anjon kemisk jonisering masspektrometri och i katalytisk en-pot dehydrative glykosylering av 1-hydroxi kolhydrat. Vidare tjänar det som ett reagens för omvandling av alkoholer till karbamater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trikloracetylisocyanat används som ett in-situ derivatiseringsreagens för karakterisering av alkoholer, glykoler, fenoler och aminer genom kärnmagnetisk resonans. Det används också i anjon kemisk jonisering masspektrometri och i katalytisk en-pot dehydrative glykosylering av 1-hydroxi kolhydrat. Vidare tjänar det som ett reagens för omvandling av alkoholer till karbamater.
Löslighet Blandbar med
diklormetan, eter, terahydrofuran och protiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3019-71-4
Molekylformel C3Cl3NO2
Molekylvikt (g/mol) 188.39
MDL-nummer MFCD00002033
InChI-nyckel GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
PubChem CID 76400
LEDER ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Spécification
Kemiskt namn eller material Trichloroacetyl isocyanate
Densitet 1.585
Kokpunkt 58 °C till 60 °C (20 mmHg)
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2927
Beilstein 971201
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med diklormetan, eter, terahydrofuran och protiska lösningsmedel.
IUPAC-namn trikloretankarbonylisocyanat
Formel vikt 188.4
Procent renhet 97%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.