Läs mer
Trikloratacetylisocyanat, NMR-kvalitet
Produktkod. 10678314 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10678314 2 g Glasflaska 2g
10636232 10 g Glasflaska 10g
13498458 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10678314 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202900020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 SEK
    530.80 SEK / 2g
    Save 19.20 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3019-71-4 | C3Cl3NO2 | 188,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3019-71-4
Molekylformel C3Cl3NO2
Molekylvikt (g/mol) 188.39
MDL-nummer MFCD00002033
InChI-nyckel GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
PubChem CID 76400
IUPAC-namn 2,2,2-trikloracetylisocyanat
LEDER ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacetyl isocyanate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.5900g/mL, 1.59
Kokpunkt 80.0°C to 85.0°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CCl3CONCO
Brytningsindex 1.4799 to 1.4819
Kvantitet 2 g
Fieser 02,425; 07,382
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vikt 188.4
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.