Läs mer
Alfa Aesar™ Trichloroacrylic acid, 98%
Produktkod. 11443920
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443920 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11443920 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer A12299.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroacrylic acid
CAS 2257-35-4
Smältpunkt 72°C to 74°C
Molekylformel C3HCl3O2
MDL-nummer MFCD00015455
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1754536
Synonym trichloroacrylic acid, 2,3,3-trichloroacrylic acid, trichloroprop-2-enoic acid, perchlorovinylic acid, trichlor-acrylsaure, 2-propenoic acid, 2,3,3-trichloro, acmc-1cs6k
InChI-nyckel WMUBNWIGNSIRDH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=C(Cl)Cl)(C(=O)O)Cl
IUPAC-namn 2,3,3-trichloroprop-2-enoic acid
Molekylvikt (g/mol) 175.389
PubChem CID 16742
Formel vikt 175.4
Procent renhet 98%