Läs mer
Trikloreten 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317150
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30317150 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30317150 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA17739300ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol