Läs mer
Trikloreten 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30310604
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 ml
10 ml
Unit Size:
10ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
30310604 1 ml 1ml
30310728 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30310604 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREYA17739300ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Add to basket
Add to basket
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 1 ml
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Methanol