Learn More
Trichloroethene 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30310728
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
10 mL
Unit Size:
10mL
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30310728 10 mL 10mL
30310604 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30310728 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREY17739300ME
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantity 10 mL
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO/IEC 17025
Solvent or Matrix Methanol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.