missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trikloretyl Beta-D-Glucuronid Kaliumsalt, Trikloretyl Beta-D-Glucuronid Kaliumsalt, TRC

Produktkod. 30011451
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011451 5 mg
30133062 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011451 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7745155MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C8H10Cl3KO7
Molekylvikt (g/mol) 363.62
Synonym 2,2,2-Trichloroethyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 2,2,2-Trichloroethanol Glucuronide Potassium Salt, Urochloralic Acid Potassium Salt, β,β,β-Trichloroethyl-β-D-glucuronic Acid Potassium Salt;
LEDER FC(F)(F)COc1c(C)c(ncc1)CSc2n(Cc3c(C)c(OCC(F)(F)F)ccn3)c4c(cccc4)n2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Trichloroethyl beta-D-Glucuronide Potassium Salt
Kvantitet 5 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.