Läs mer
Trikloretylen, 98 %
Beskrivning
Trikloretylen används som rengöringsmedel i hushålletan, tillsammans med trikloretan används det i de flesta skrivmaskinskorrigeringsvätskor. Det används också vid ulltygsskrubbning som extraktion för kryddoleoresiner. Mellanliggande i produktionen av pentakloretan
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Trichloroethylene is used as household cleaner, with trichloroethane it is used in most typewriter correction fluid. It is also used in wool-fabric scouring, as extractant for spice oleoresins. Intermediate in the production of pentachloroethane
Solubility
Soluble in water (1g/L at 20°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Light Sensitive to light. Handle and store under inert gas. Incompatible with bases and oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichloroethylene |
| Smältpunkt | -85°C |
| Densitet | 1.46 |
| Kokpunkt | 87°C |
| Odör | Chloroform-like |
| Brytningsindex | 1.476 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| UN-nummer | UN1710 |
| Beilstein | 1736782 |
| Merck Index | 14,9639 |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning