Läs mer
Trikloretylen, 99+%, extra rent, stabiliserat
Produktkod. 10235920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10235920 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10766581 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10235920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158310025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 SEK
    1313.10 SEK / 2.5 L
    Save 41.90 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 79-01-6 | C2HCl3 | 131,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-01-6
MDL-nummer MFCD00000838
InChI-nyckel XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
PubChem CID 6575
ChEBI CHEBI:16602
IUPAC-namn 1,1,2-trikloreten
LEDER C(=C(Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroethylene
Namnnotering Stabiliserad
Smältpunkt -85 °C
Densitet 1.4600g/mL, 1.46
Kokpunkt 87,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C2HCl3
Linjär formel ClCH=CCl2
Brytningsindex 1,4760 till 1,4780
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01,187
Fieser 09,479; 10,414; 11,552
Merck Index 15,9804
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Molekylvikt (g/mol) 131.39
Viskositet 0,55 mPa (25 °C)
Formel vikt 131.39
Ångtryck 77,3 mbar vid 20 °C
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trichloroethylene, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.