Läs mer
Trichloroethylene, ACS, 99.5% min, stab., Thermo Scientific™
585.00 SEK - 2965.00 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 79-01-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C2HCl3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.38 |
| MDL-nummer | MFCD00000838 |
| InChI-nyckel | XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen |
| PubChem CID | 6575 |
| ChEBI | CHEBI:16602 |
| IUPAC-namn | 1,1,2-trichloroethene |
| LEDER | C(=C(Cl)Cl)Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11440500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019401.AP |
500mL |
585.00 SEK
500ml |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11333577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019401.K2 |
1L |
840.00 SEK
1 L |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11313577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019401.M1 |
4 x 1L |
2965.00 SEK
4 L |
Beräknad leverans: 13-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| C2HCl3 | |
| MFCD00000838 | |
| trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen | |
| CHEBI:16602 | |
| C(=C(Cl)Cl)Cl |
Specifikationer
| Trichloroethylene | |
| 79-01-6 | |
| 87°C | |
| 9.5% min. | |
| 1.476 | |
| UN1710 | |
| 14,9639 | |
| Miscible with ether,alcohol,chloroformMiscible with ether,ethanol and chloroform; Very slightly miscible with water. | |
| C(=C(Cl)Cl)Cl | |
| 131.38 | |
| CHEBI:16602 | |
| ≤99.5% |
| For ACS analysis | |
| 1.46 | |
| None | |
| C2HCl3 | |
| MFCD00000838 | |
| 1736782 | |
| trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen | |
| XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,1,2-trichloroethene | |
| 6575 | |
| 131.39 | |
| ACS |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H350-H341-H315-H319-H336
P201-P202-P260-P264b-P271-P272-P280-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H336-H341-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TRICHLOROETHYLENE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-167-4
missing translation for 'rtecsNumber' : KX4550000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures