Läs mer
Trichloroethylene-d, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichloroethylene-d |
| CAS | 13291-68-4 |
| Molekylformel | C2 D Cl3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethene-d, trichloro- (9 CI), Ethylene-d, trichloro- (6 CI, 7 CI, 8 CI), 1,1,2-Trichloro-2-deuterioethene, Deuterotrichloroethylene |
| InChI formel | InChI=1 S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1D |
| LEDER | [2 H]C(=C(Cl)Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,1,2-trichloro-2-deuterioethene |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.3945 |
| Formel vikt | 130.9207 g/mol |
| Visa mer |