missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trichloroethylene-d, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichloroethylene-d |
| CAS | 13291-68-4 |
| Molekylformel | C2 D Cl3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ethene-d','trichloro- (9CI), Ethylene-d','trichloro- (6CI','7CI','8CI), 1,1,2-Trichloro-2-deuterioethene, Deuterotrichloroethylene |
| InChI formel | InChI=1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1D |
| LEDER | [2H]C(=C(Cl)Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,1,2-trichloro-2-deuterioethene |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.3945 |
| Formel vikt | 130.9207 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?