Läs mer
Trichloroethylene, Honeywell
Produktkod. 15692590 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15692590 2.5 L 2.5 L
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15692590 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 242542.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 79-01-6
Molekylformel C2HCl3
Molekylvikt (g/mol) 131.38
MDL-nummer MFCD00000838
InChI-nyckel XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
PubChem CID 6575
ChEBI CHEBI:16602
IUPAC-namn 1,1,2-trichloroethene
LEDER C(=C(Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichloroethylene
Densitet 1.463g/mL at 25°C
Tändpunkt 770°F
Linjär formel ClCH=CCl2
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer 1710
Beilstein 1736782
Ångdensitet 4.5 (vs air)
Formel vikt 131.39g/mol
Ångtryck 61mmHg (20°C)
Procent renhet ≥99%