Läs mer
Trikloretylen, teknisk, stabiliserad, Fisher Chemical™
Produktkod. 10418040 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 L
Förpackning:
Metallburk
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10418040 25 L Metallburk 25 L
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10418040 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3050/25
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
CAS 79-01-6
Smältpunkt -85°C
Färg Färglös
Kokpunkt 87°C
Förpackning Metallburk
Molekylformel C2HCl3
MDL-nummer 838
Kvantitet 25 L
Synonym trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
InChI-nyckel XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,1,2-trikloreten
Molekylvikt (g/mol) 131.38
PubChem CID 6575
Ångdensitet 4.5
ChEBI CHEBI:16602
Formel vikt 131.39g/mol
Ångtryck 77.3mbar at 20°C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trichloroethylene, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.