Läs mer
Trichloroheptyl Stannane (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Heptyltin-trichloride |
| CAS | 59344-47-7 |
| Molekylformel | C7 H15 Cl3 Sn |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | n-Heptyltin-trichloride, Trichloroheptylstannane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15.3ClH.Sn/c1-3-5-7-6-4-2;;;;/h1,3-7H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| LEDER | CCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | trichloro(heptyl)stannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.26 |
| Formel vikt | 323.9261 |