missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trichloroheptyl Stannane (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Heptyltin-trichloride |
| CAS | 59344-47-7 |
| Molekylformel | C7 H15 Cl3 Sn |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | n-Heptyltin-trichloride, Trichloroheptylstannane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15.3ClH.Sn/c1-3-5-7-6-4-2;;;;/h1,3-7H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| LEDER | CCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | trichloro(heptyl)stannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.26 |
| Formel vikt | 323.9261 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?